Learn More
N-bencil-7,8-dimetoxi-2,3,4,5-tetrahidro-2-benzazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-7,8-Dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine |
| CAS | 189885-47-0 |
| Fórmula molecular | C19 H23 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-2-Benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-2-(phenylmethyl)-, 2,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-2-(phenylmethyl)-1H-2-benzazepine, N-Benzyl-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO2/c1-21-18-11-16-9-6-10-20(13-15-7-4-3-5-8-15)14-17(16)12-19(18)22-2/h3-5,7-8,11-12H,6,9-10,13-14H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CCCN(Cc3ccccc3)Cc2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 2-bencil-7,8-dimetoxi-1,3,4,5-tetrahidro-2-benzazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 297.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1729 |