Learn More
N-bencil-7,8-dimetoxi-2,3,4,5-tetrahidro-2-benzazepina-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-3-on |
| CAS | 887352-89-8 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO3/c1-22-17-10-15-8-9-19(21)20(12-14-6-4-3-5-7-14)13-16(15)11-18(17)23-2/h3-7,10-11H,8-9,12-13H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CCC(=O)N(Cc3ccccc3)Cc2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 2-bencil-7,8-dimetoxi-4,5-dihidro-1H-2-benzazepin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 311.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1521 |