Learn More
N-Bencil-4-metoxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455738 250 mg 250 miligramos
15445738 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59421.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7465-87-4
Fórmula molecular C15H15NO2
Peso molecular (g/mol) 241.29
Número MDL MFCD00507374
Clave InChI GEFZSLMGZREDTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-4-methoxy-benzamide, aronis25526, 4-methoxyphenyl-n-benzylcarboxamide
PubChem CID 346035
Nombre IUPAC N-bencil-4-metoxibenzamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-4-methoxybenzamide
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido