Learn More
N-Bencil-4-metoxianilina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11317596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317596 5 g 5 g
11307596 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11158.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17377-95-6
Fórmula molecular C14H15NO
Peso molecular (g/mol) 213.28
Número MDL MFCD00059298
Clave InChI LIJJGMDKVVOEFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-p-anisidine, n-4-methoxyphenyl-n-benzylamine, 4-methoxyphenyl benzylamine, n-benzyl-para-anisidine, acmc-1bvsm, n-benzyl-p-methoxyaniline, cambridge id 5107549, n-benzyl-4-methoxy-aniline, n-4-methoxyphenyl benzylamine, n-4-methoxyphenyl benzyl amine
PubChem CID 519413
Nombre IUPAC N-bencil-4-metoxianilina
SMILES COC1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-4-methoxyaniline
Punto de fusión 48°C to 50°C
Punto de ebullición 138°C to 140°C (0.1 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1877781
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 99%