Learn More
N-Bencil-4-metoxianilina, 99 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-4-methoxyaniline |
| Punto de fusión | 48°C to 50°C |
| Punto de ebullición | 138°C to 140°C (0.1 mmHg) |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 1877781 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.28 |
| Porcentaje de pureza | 99% |