Learn More
N-Bencil-4-fluorobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414078 250 mg 250 miligramos
15404078 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57629.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en el método asistido por microondas para la conversión de alcoholes en amidas sustituidas con envirocat EPZG como catalizador.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 725-38-2
Fórmula molecular C14H12FNO
Peso molecular (g/mol) 229.254
Clave InChI XCRBOSJQBAFSMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide,4-fluoro-n-phenylmethyl, n-benzyl-4-fluoro-benzamide, 4-fluorophenyl-n-benzylcarboxamide
PubChem CID 826977
Nombre IUPAC N-bencil-4-fluorobenzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-4-fluorobenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.25
Porcentaje de pureza 97%