Learn More
N-Bencil-4-clorobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491798
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15491798 1 g 1 g
15401808 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15491798
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55517.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7461-34-9
Fórmula molecular C14H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 245.71
Número MDL MFCD00018682
Clave InChI LSMWDKIFKGLNSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-4-chloro-benzamide, 4-chloro-n-benzylbenzamide, n∼1∼-benzyl-4-chlorobenzamide, 4-chloro-n-phenylmethyl benzamide, 4-chlorophenyl-n-benzylcarboxamide, 4-chloranyl-n-phenylmethyl benzamide
PubChem CID 346668
Nombre IUPAC N-bencil-4-clorobenzamida
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-4-chlorobenzamide
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.71
Porcentaje de pureza 97%