Learn More
N-Bencil-4-clorobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15401808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15401808 250 mg 250 miligramos
15491798 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15401808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55517.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7461-34-9
Fórmula molecular C14H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 245.71
Número MDL MFCD00018682
Clave InChI LSMWDKIFKGLNSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-4-chloro-benzamide, 4-chloro-n-benzylbenzamide, n∼1∼-benzyl-4-chlorobenzamide, 4-chloro-n-phenylmethyl benzamide, 4-chlorophenyl-n-benzylcarboxamide, 4-chloranyl-n-phenylmethyl benzamide
PubChem CID 346668
Nombre IUPAC N-bencil-4-clorobenzamida
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-4-chlorobenzamide
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.71
Porcentaje de pureza 97%