Learn More
N-Bencil-4-(2-hidroxietil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10753331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753331 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10753331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296480010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-4-(2-hydroxyethyl)piperidine
Nombre de nota 97%
CAS 76876-70-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H21NO
Índice de refracción 1.5370 to 1.5400
Número MDL MFCD00800492
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-1-benzylpiperidin-4-yl ethanol, n-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperidine, 1-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperdine, 1-benzyl-4-2-hydroxyethyl piperidine, 2-1-benzyl-4-piperidyl ethan-1-ol, 1-benzylpiperidine-4-ethanol, 1-phenylmethyl-4-piperidineethanol, 4-piperidineethanol,1-phenylmethyl, 2-1-benzylpiperidin-4-yl ethan-1-ol, n-benzyl-4-2-hydroxyethyl-piperidine
Clave InChI FBFPTWSKNJHCGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCC1CCO)CC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 2-(1-bencilpiperidin-4-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 219.33
PubChem CID 2725029
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación