Learn More
N-Bencil-3-(terc-butildimetilsilaniloximetil)piperid-4-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10192974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10192974 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11356895 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10192974 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07912DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 325486-37-1
Fórmula molecular C19H31NO2Si
Peso molecular (g/mol) 333.55
Número MDL MFCD09065031
Clave InChI WOYQEVXRQBRUAL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl piperidin-4-one, n-benzy 3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxymethyl-piperidin-4-one, n-benzyl-3-tert-butyldimethylsilanyloxymethyl piperid-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethyl silyl oxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyl dimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyloxy methyl piperidin-4-one, 4-piperidinone,3-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-3-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-4-oxopiperidin-3-yl methoxy tert-butyldimethylsilane
PubChem CID 22495722
Nombre IUPAC 1-bencil-3-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]piperidin-4-ona
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)piperid-4-one
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.54
Porcentaje de pureza 95%