Learn More
N-Bencil-3-piridinemetilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489740 1 g 1 g
11479740 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489740 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50978.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63361-56-8
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.27
Número MDL MFCD00716866,MFCD08061098
Clave InChI COHYOBKZKMKMIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl-pyridin-3-ylmethyl-amine, n-nicotinylbenzylamine, benzyl pyridin-3-ylmethyl amine, benzylpyridin-3-ylmethylamine, 1-phenyl-n-pyridin-3-ylmethyl methylamine, n-benzyl-3-pyridinemethylamine, n-benzyl-1-pyridin-3-yl methanamine, benzyl 3-pyridylmethyl amine, acmc-20aos7, 3-benzylaminomethyl pyridine
PubChem CID 293794
Nombre IUPAC 1-fenil-N-(piridin-3-ilmetil)metanamina
SMILES C(NCC1=CC=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-3-pyridinemethylamine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.27
Porcentaje de pureza 97%