Learn More
N-bencil-3-hidroxipiperidina, TRC
Código de producto. 30330268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330268 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30330268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2788201G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-3-hydroxypiperidine
CAS 14813-01-5
Fórmula molecular C12 H17 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, 3-Piperidinol, 1-benzyl- (7CI,8CI), 1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-Benzyl-3-piperidinol, 3-Hydroxy-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-3-hydroxypiperidine, N-Benzyl-3-piperidinol, NSC 111182
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2
SMILES OC1CCCN(Cc2ccccc2)C1
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-3-ol
Peso molecular (g/mol) 191.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.131