Learn More
N-bencil-3-hidroxipiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-3-hydroxypiperidine |
| CAS | 14813-01-5 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, 3-Piperidinol, 1-benzyl- (7CI,8CI), 1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-Benzyl-3-piperidinol, 3-Hydroxy-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-3-hydroxypiperidine, N-Benzyl-3-piperidinol, NSC 111182 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2 |
| SMILES | OC1CCCN(Cc2ccccc2)C1 |
| Nombre IUPAC | 1-bencilpiperidin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 191.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.131 |