Learn More
N-bencil-3-aminopropanol, TRC
Código de producto. 30345446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345446 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30345446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2258005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-3-aminopropanol
CAS 4720-29-0
Fórmula molecular C10 H15 N O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Propanol, 3-[(phenylmethyl)amino]-, 1-Propanol, 3-(benzylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-[(Phenylmethyl)amino]-1-propanol, 3-(Benzylamino)-1-propanol, 3-(N-Benzylamino)propan-1-ol, N-Benzyl-3-aminopropanol, N-Benzyl-3-propanolamine, N-Benzyl-N-(3-hydroxypropyl)amine, N-Benzylpropanolamine, NSC 165603, NSC 17283, 3-(Benzylamino)propanol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c12-8-4-7-11-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2
SMILES OCCCNCc1ccccc1
Nombre IUPAC 3-(benzilamino)propan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 165.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154