Learn More
Ácido N-bencil-3,3'-iminodipropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-3,3'-iminodipropionic Acid |
| CAS | 6405-28-3 |
| Fórmula molecular | C13H17NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO4/c15-12(16)6-8-14(9-7-13(17)18)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)CCN(CCC(=O)O)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[bencil(2-carboxietil)amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 251.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.1158 |