Learn More
N-Bencil-2-piridinaetilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439390 250 mg 250 miligramos
11449390 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439390 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50257.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6312-25-0
Fórmula molecular C14H16N2
Peso molecular (g/mol) 212.296
Número MDL MFCD00089263
Clave InChI WUDUNBALAGWKQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-2-pyridin-2-yl ethanamine, n-benzyl-2-pyridin-2-yl-ethanamine, benzyl 2-pyridin-2-yl ethyl amine, n-benzyl-2-pyridin-2-ylethylamine, benzyl 2-2-pyridyl ethyl amine, acmc-20ak6u, n-benzyl-2-pyridineethylamine, 2-2-benzylaminoethyl pyridine, benzyl-2-pyridin-2-yl-ethyl amine, n-phenylmethyl-2-pyridin-2-ylethanamine
PubChem CID 238354
Nombre IUPAC N-bencil-2-piridin-2-iletanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCC2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-2-pyridineethylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.3