Learn More
N-Benzil-2-cloroacetamida, TRC
Código de producto. 30007158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007158 5 g 5 g
30005073 1 g 1 g
30008461 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5368755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2564-06-9
Fórmula molecular C9 H10 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 183.635
Sinónimo 2-Chloro-N-(phenylmethyl)acetamide, 2-Chloro-N-benzylacetamide, N-(Chloroacetyl)benzylamine, N-Benzyl-2-chloroacetamide, N-Benzyl-α-chloroacetamide, N-Benzylchloroacetamide, NSC 60743;
Nombre IUPAC N-benzil-2-cloroacetamida
SMILES ClCC(=O)NCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-2-chloroacetamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO/c10-6-9(12)11-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.045