Learn More
N-Bencil-2,6-difluoro-N-isopropilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475568 1 g 1 g
15444936 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59296.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421262-76-1
Fórmula molecular C17H17F2NO
Peso molecular (g/mol) 289.326
Número MDL MFCD22683052
Clave InChI WMGHZTPHABWXOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-2,6-difluoro-n-isopropylbenzamide
PubChem CID 97030377
Nombre IUPAC N-bencil-2,6-difluoro-N-propan-2-ilbenzamida
SMILES CC(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=C(C=CC=C2F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-2,6-difluoro-N-isopropylbenzamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.32
Porcentaje de pureza 97%