Learn More
N-Bencil-2,6-difluoro-N-isopropilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15444936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15444936 250 mg 250 miligramos
15475568 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15444936 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59296.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1421262-76-1
Fórmula molecular C17H17F2NO
Peso molecular (g/mol) 289.326
Número MDL MFCD22683052
Clave InChI WMGHZTPHABWXOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-2,6-difluoro-n-isopropylbenzamide
PubChem CID 97030377
Nombre IUPAC N-bencil-2,6-difluoro-N-propan-2-ilbenzamida
SMILES CC(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=C(C=CC=C2F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-2,6-difluoro-N-isopropylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.32
Porcentaje de pureza 97%