Learn More
N-bencil-2,3,4,6-tetra-O-bencil-1,5-didesoxi-imino-L-iditol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1,5-dideoxy-imino-L-iditol |
| CAS | 151963-95-0 |
| Fórmula molecular | C41 H43 N O4 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H43NO4/c1-6-16-33(17-7-1)26-42-27-39(44-29-35-20-10-3-11-21-35)41(46-31-37-24-14-5-15-25-37)40(45-30-36-22-12-4-13-23-36)38(42)32-43-28-34-18-8-2-9-19-34/h1-25,38-41H,26-32H2/t38-,39-,40+,41+/m0/s1 |
| SMILES | C(OCc1ccccc1)[C@H]2[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H](CN2Cc5ccccc5)OCc6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R,5S)-1-bencil-3,4,5-tris(fenilmetoxi)-2-(fenilmetoximetil)piperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 613.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 613.3192 |