Learn More
N-bencil-2,2-dicloroacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-2,2-dichloroacetamide |
| CAS | 6063-50-9 |
| Fórmula molecular | C9H9NOCl2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dichloro-N-(phenylmethyl)acetamide, NSC 51583 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9Cl2NO/c10-8(11)9(13)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,12,13) |
| SMILES | ClC(Cl)C(=O)NCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-2,2-dicloroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 218.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0061 |