Learn More
N-Benzyl-1-phenylmethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Descripción
N-Benzyl-1-phenylmethanamine Hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-benzyl-1-phenylmethanamine |
| CAS | 20455-68-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-benzyl-1-phenylmethanamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H15 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Noradrenaline Tartrate Imp. F (EP), Noradrenaline Imp. F (EP), N-(phenylmethyl)benzenemethanamine hydrochloride, Dibenzylamine hydrochloride, Dibenzylammonium chloride, Noradrenaline Imp. F (EP) as Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Impurity F as Hydrochloride, Noradrenaline Impurity F as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N.ClH/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12H2;1H |
| SMILES | Cl.C(NCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-benzyl-1-phenylmethanamine;hydrochloride |
| Mostrar más |