Learn More
N-bencil-1-butanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-1-butanamine |
| CAS | 2403-22-7 |
| Fórmula molecular | C11H17N |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N/c1-2-3-9-12-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,2-3,9-10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCNCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-bencilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 163.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.1361 |