Learn More
N-bencilo N,N-didesmetil trimebutina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzy N,N-Didesmethyl Trimebutine |
| CAS | 1246817-32-2 |
| Fórmula molecular | C27H31NO5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-Phenyl-2-[(phenylmethyl)amino]butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H31NO5/c1-5-27(22-14-10-7-11-15-22,28-18-20-12-8-6-9-13-20)19-33-26(29)21-16-23(30-2)25(32-4)24(17-21)31-3/h6-17,28H,5,18-19H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(NCc2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trimetoxibenzoato de [2-(bencilamino)-2-fenilbutilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 449.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.2202 |