Learn More
N-Benzoiltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368775 5 g 5 g
11378775 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368775 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12377.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 614-23-3 | C8H8N2OS | 180.225 g/mol
N-Benzoylthiourea is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-benzoiltiourea es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 614-23-3
Fórmula molecular C8H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 180.225
Número MDL MFCD00041191
Clave InChI DQMWMUMCNOJLSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylthiourea, n-benzoylthiourea, 1-benzoyl-2-thiourea, necacyl, 1-benzoylthiourea, benzamide, n-thiocarbamoyl, urea, 1-benzoyl-2-thio, benzamide, n-aminothioxomethyl, n-aminothioxomethyl benzamide, benzamide, n-aminothioxomethyl-9ci
PubChem CID 2735473
Nombre IUPAC N-carbamotioilbenzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(=S)N
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Benzoylthiourea
Punto de fusión 174°C to 176°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1942772
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza 98%