Learn More
N-(Benzoiloxi)succinimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484868 5 g 5 g
15474868 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58625.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23405-15-4 | C11H9NO4 | 219.196 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23405-15-4
Fórmula molecular C11H9NO4
Peso molecular (g/mol) 219.196
Número MDL MFCD00078953
Clave InChI BVUOEDOMUOJKOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzoyloxy succinimide, bz-osu, n-succinimidyl benzoate, benzoic acid n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-pyrrolidinedione, 1-benzoyloxy, 1-benzoyloxy-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-dioxoazolidinyl benzoate, 1-phenylcarbonyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, benzoyoxysuccinimide, benzoic acid succinimidyl ester
PubChem CID 716426
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) benzoato
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Benzoyloxy)succinimide
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.19
Porcentaje de pureza 97%