Learn More
N-(Benzoiloxi)succinimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474868 1 g 1 g
15484868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58625.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23405-15-4 | C11H9NO4 | 219.196 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23405-15-4
Fórmula molecular C11H9NO4
Peso molecular (g/mol) 219.196
Número MDL MFCD00078953
Clave InChI BVUOEDOMUOJKOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzoyloxy succinimide, bz-osu, n-succinimidyl benzoate, benzoic acid n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-pyrrolidinedione, 1-benzoyloxy, 1-benzoyloxy-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-dioxoazolidinyl benzoate, 1-phenylcarbonyl oxy pyrrolidine-2,5-dione, benzoyoxysuccinimide, benzoic acid succinimidyl ester
PubChem CID 716426
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) benzoato
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Benzoyloxy)succinimide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.19
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(Benzoyloxy)succinimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(Benzoyloxy)succinimide