Learn More
N-(Benzoiloxi)-N,Alfa,Alfa-trimetil-bencenoetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Benzoyloxy)-N,alpha,alpha-trimethyl-benzeneethanamine |
| CAS | 120583-17-7 |
| Fórmula molecular | C18H21NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | O-Benzoyl-N-methyl-N-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)hydroxylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO2/c1-18(2,14-15-10-6-4-7-11-15)19(3)21-17(20)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(OC(=O)c1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [metil-(2-metil-1-fenilpropan-2-il)amino] |
| Peso molecular (g/mol) | 283.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1572 |