Learn More
N-benzoildesoxicitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzoyldeoxycytidine |
| CAS | 4836-13-9 |
| Fórmula molecular | C16H17N3O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-benzamide, 4-N-Benzoyldeoxycytidine, N-Benzoyl-2'-deoxycytidine, N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine, N4-Benzoyldeoxycytidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O5/c20-9-12-11(21)8-14(24-12)19-7-6-13(18-16(19)23)17-15(22)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,11-12,14,20-21H,8-9H2,(H,17,18,22,23)/t11-,12+,14+/m0/s1 |
| SMILES | O=[N+]([O-])c1oc(cc1)/C=N/N2C(=O)OC(CN3CCOCC3)C2 |
| Nombre IUPAC | N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-oxopirimidin-4-il]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 331.32 |