Learn More
N-benzoilcitidina, TRC
Código de producto. 30346818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30346818 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30346818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2080901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoylcytidine
CAS 13089-48-0
Fórmula molecular C16 H17 N3 O6
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O6/c20-8-10-12(21)13(22)15(25-10)19-7-6-11(18-16(19)24)17-14(23)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10,12-13,15,20-22H,8H2,(H,17,18,23,24)/t10-,12-,13-,15-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)NC(=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-oxopirimidin-4-il]benzamida
Peso molecular (g/mol) 347.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1117