Learn More
Clorhidrato de N-benzoilcarbonilaminoacetamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzoylcarbonylaminoacetamidine, Hydrochloride |
| CAS | 50850-19-6 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O2.ClH/c11-9(12)6-13-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H3,11,12)(H,13,14);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)CNC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-amino-2-iminoetil)carbamato de bencilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 243.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0775 |