Learn More
N-Benzoilaminopurina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348085 1 g 1 g
11358085 5 g 5 g
11368085 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348085 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08292.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4005-49-6 | C12H9N5O | 239.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4005-49-6
Fórmula molecular C12H9N5O
Peso molecular (g/mol) 239.238
Número MDL MFCD00037927
Clave InChI QQJXZVKXNSFHRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n6-benzoyladenine, n-7h-purin-6-yl benzamide, n-benzoylaminopurine, n-9h-purin-6-yl benzamide, 6-benzoylaminopurine, benzamide, n-1h-purin-6-yl, 6-benzamidopurine, adenine,6n-benzoyl, phenyl-n-purin-6-ylcarboxamide, n-benzoyladenine
PubChem CID 97075
Nombre IUPAC N-(7H-purina-6-il)benzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=NC=NC3=C2NC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoylaminopurine
Punto de fusión 241°C to 244°C
Cantidad 1 g
Beilstein 20585
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23
Porcentaje de pureza 99%