Learn More
N-(benzoil)piperazina-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzoylpiperazine-D8 (piperazine-D8) |
| CAS | 1219805-49-8 |
| Fórmula molecular | C11 D8 H6 N2 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | N-(Benzoyl)piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, 1-(Benzoyl)piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, N-Benzoylpiperazine-d8, N-Benzoylpiperazine-D8 (piperazine-D8), Phenyl-1-(piperazinyl-d8)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H14N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h1-5,12 H,6-9H2/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)c2ccccc2)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | (2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il)-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 198.291 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.161 g/mol |
| Mostrar más |