Learn More
N-Benzoil-N-fenilhidroxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473954 5 g 5 g
11483954 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473954 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11950.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 304-88-1 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304-88-1
Fórmula molecular C13H11NO2
Peso molecular (g/mol) 213.24
Número MDL MFCD00002111
Clave InChI YLYIXDZITBMCIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzoyl-n-phenylhydroxylamine, n-phenylbenzohydroxamic acid, n-hydroxybenzanilide, benzamide, n-hydroxy-n-phenyl, n-benzoyl-n-phenylhydroxamic acid, n-benzoylphenylhydroxylamine, benzohydroxamic acid, n-phenyl, tantalon, acmc-1cqm9, n-phenylbenzohydroxamicacid
PubChem CID 67536
Nombre IUPAC N-hidroxi-N-fenilbenzamida
SMILES ON(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2212449
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.24
Porcentaje de pureza 98%