Learn More
Éster de etilo de N-benzoílo-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460129 25 g 25 g
15450129 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63434.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3483-82-7 | C18H19NO4 | 313.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3483-82-7
Fórmula molecular C18H19NO4
Peso molecular (g/mol) 313.35
Número MDL MFCD00002388
Clave InChI SRLROPAFMUDDRC-XISACWJONA-N
Sinónimo n-benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, bz-tyr-oet, ethyl n-benzoyl-l-tyrosinate, btee, ethyl benzoyltyrosinate, benzoyltyrosine ethyl ester, benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, s-ethyl 2-benzamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzoyl-tyr-oet, l-tyrosine, n-benzoyl-, ethyl ester
PubChem CID 77033
Nombre IUPAC (2S)-2-benzamido-3-(4-hidroxifenil)propanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Punto de fusión 118°C to 121°C
Beilstein 2223819
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido