Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éster de etilo de N-benzoílo-L-tirosina, 98 %
Código de producto. 10134570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10134570 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10134570 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227560050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Nombre de nota 98%
CAS 3483-82-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 122.3°C to 123.3°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H19NO4
Fórmula lineal 4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOC6H5)CO2C2H5
Número MDL MFCD00002388
Cantidad 5 g
Beilstein 14,I,669
Rotación específica − 24.00
Sinónimo n-benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, bz-tyr-oet, ethyl n-benzoyl-l-tyrosinate, btee, ethyl benzoyltyrosinate, benzoyltyrosine ethyl ester, benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, s-ethyl 2-benzamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzoyl-tyr-oet, l-tyrosine, n-benzoyl-, ethyl ester
Clave InChI SRLROPAFMUDDRC-XISACWJONA-N
SMILES CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (2S)-2-benzamido-3-(4-hidroxifenil)propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 313.35
PubChem CID 77033
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Show More Show Less
Product Identifier
  • N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester, 98%