Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éster de etilo de N-benzoílo-L-tirosina, 98 %
Código de producto. 11955541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11955541 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11955541 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227560250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
CAS 3483-82-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 122.3°C to 123.3°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C18H19NO4
Fórmula lineal 4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOC6H5)CO2C2H5
Número MDL MFCD00002388
Cantidad 25 g
Beilstein 14,I,669
Condición de rotación específica −24°
Rotación específica − 24.00
Sinónimo n-benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, bz-tyr-oet, ethyl n-benzoyl-l-tyrosinate, btee, ethyl benzoyltyrosinate, benzoyltyrosine ethyl ester, benzoyl-l-tyrosine ethyl ester, s-ethyl 2-benzamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzoyl-tyr-oet, l-tyrosine, n-benzoyl-, ethyl ester
Clave InChI SRLROPAFMUDDRC-XISACWJONA-N
SMILES CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (2S)-2-benzamido-3-(4-hidroxifenil)propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 313.35
PubChem CID 77033
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester, 98%