Learn More
Ácido N-benzoil-L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15422829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422829 5 g 5 g
15432829 25 g 25 g
15442829 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66778.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6094-36-6
Fórmula molecular C12H13NO5
Peso molecular (g/mol) 251.238
Número MDL MFCD00014028
Clave InChI LPJXPACOXRZCCP-VIFPVBQESA-N
Sinónimo bz-glu-oh, n-benzoyl-l-glutamic acid, benzoyl-l-glutamic acid, s-2-benzamidopentanedioic acid, n-benzoylglutamic acid, unii-3591d74mxp, 2s-2-phenylformamido pentanedioic acid, +-n-benzoylglutamic acid, n-4-benzoyl-l-glutamic acid, 2s-2-phenylcarbonylamino pentanedioic acid
PubChem CID 11345724
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-benzamidopentanodioico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-L-glutamic acid
Beilstein 2622989
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido