Learn More
Clorhidrato de N-α-benzoil-L-argininamida, MP Biomedicals™
Código de producto. 11338389 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338389 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11338389 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210008705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    324.45€ / 5 g
    Ahorro 16.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Un sustrato enzimático para la papaína
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-α-Benzoyl-L-Argininamide Hydrochloride
CAS 4299-03-0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula molecular C13H20ClN5O2
Cantidad 5 g
Sinónimo s-n-1-amino-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, n-alpha-benzoyl-l-argininamide hydrochloride, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-nh hcl, bz-arg-nh2 hcl, benzoyl-l-arginine amide hydrochloride, n-benzoyl-l-arginine amide hydrochloride, benzoyl-arginine amide monohydrochloride monihydrate, nalpha-benzoyl-l-argininamidehydrochloridemonohydrate, 2s-5-diaminomethylidene amino-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride
Clave InChI PYZACNCNNFUUDO-PPHPATTJSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N.Cl
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-amino-5-(diaminometilideneamino)-1-oxopentano-2-il]benzamida;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 313.786
PubChem CID 22871352
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.8
Forma física Polvo