Learn More
Isotiocianato de N-benzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzoyl Isothiocyanate |
| CAS | 532-55-8 |
| Fórmula molecular | C8H5NOS |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | Benzoylthiocarbimide, NSC 29259 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NOS/c10-8(9-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMILES | O=C(N=C=S)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | isotiocianato de benzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 163.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0092 |