Learn More
N-Benzoilo-DL-tirosil-N', N'-dipropilamida, TRC
Código de producto. 30133139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133139 1 g 1 g
17951245 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2098601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57227-09-5
Fórmula molecular C22 H28 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 368.47
Sinónimo (±)-α-(Benzoylamino)-4-hydroxy-N,N-dipropylbenzenepropanamide, CR 1936, N-Benzoyl-DL-tyrosil-N’,N’-dipropylamide, Tiropramide Impurity C;
Nombre IUPAC N-[1-(dipropilamino)-3-(4-hidroxifenil)-1-oxopropano-2-il]benzamida
SMILES CCCN(CCC)C(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-DL-tyrosyl-N',N'-dipropylamide
Nombres de analitos o componentes N-Benzoyl-DL-tyrosyl-N',N'-dipropylamide
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N2O3/c1-3-14-24(15-4-2)22(27)20(16-17-10-12-19(25)13-11-17)23-21(26)18-8-6-5-7-9-18/h5-13,20,25H,3-4,14-16H2,1-2H3,(H,23,26)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.21
Porcentaje de pureza >95%