Learn More
N-Benzoíl-DL-alanina, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-Benzoyl-DL-alanine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-Benzoíl-DL-alanina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzoyl-DL-alanine |
| Punto de fusión | 163°C to 167°C |
| Beilstein | 3201778 |
| Información de solubilidad | Very slightly soluble in water. |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.2 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |