Learn More
N-benzoil-d5-glicina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hippuric Acid-d5 |
| CAS | 53518-98-2 |
| Fórmula molecular | C9 2H5 H4 N O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 184.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0896 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |