Learn More
N-Benzoil-5'-O-terc-butildimetilsilil-2'-desoxiadenosina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489725 5 g 5 g
15499725 250 mg 250 miligramos
15479725 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52309.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51549-39-4 | C23H31N5O4Si | 469.62 g/mol
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-benzoil-5′-O-terc-butildimetilsilil-2′-desoxiadenosina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51549-39-4
Fórmula molecular C23H31N5O4Si
Peso molecular (g/mol) 469.62
Número MDL MFCD04972281
Clave InChI BJZZQJFYKQPUGO-TWAUYLRJNA-N
Nombre IUPAC N-{9-[(2R,4S,5R)-5-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}-4-hydroxyoxolan-2-yl]-9H-purin-6-yl}benzamide
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.62
Porcentaje de pureza ≥98%