Learn More
N-benzoil-5'-O-[bis(4-metoxifenil)fenilmetil]-2'-O-(2-metoxietil)-adenosina, TRC
Código de producto. 30348527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348527 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30348527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20790025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-O-(2-methoxyethyl)-adenosine
CAS 251647-48-0
Fórmula molecular C41H41N5O8
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-(9-((2R,3R,4R,5R)-5-((bis(4-Methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxy-3-(2-methoxyethoxy)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-yl)benzamide, N-Benzoyl-5’-O-DMTR-2’-O-(2-methoxyethyl)-adenosine, 17: PN: US20030211606 PAGE: 19 claimed sequence, 18: PN: US20040005569 PAGE: 22 claimed sequence, 20: PN: US20040006030 PAGE: 23 claimed sequence, 20: PN: US20040014047 PAGE: 21 claimed sequence, 20: PN: US20040014049 PAGE: 21 claimed sequence, 21: PN: US20040005570 PAGE: 20 claimed sequence, 21: PN: US20040014048 PAGE: 21 claimed sequence, 21: PN: US20040014050 PAGE: 20 claimed sequence, 22: PN: US20040005565 PAGE: 17-22 claimed sequence, 22: PN: US20040014051 PAGE: 23 claimed sequence, 23: PN: US20040014699 PAGE: 20 claimed sequence, 24: PN: US20040006029 PAGE: 23 claimed sequence, 24: PN: WO03106645 PAGE: 73 claimed sequence, 95: PN: US20040005707 PAGE: 20 claimed sequence
Fórmula InChI InChI=1S/C41H41N5O8/c1-49-22-23-52-36-35(47)33(54-40(36)46-26-44-34-37(42-25-43-38(34)46)45-39(48)27-10-6-4-7-11-27)24-53-41(28-12-8-5-9-13-28,29-14-18-31(50-2)19-15-29)30-16-20-32(51-3)21-17-30/h4-21,25-26,33,35-36,40,47H,22-24H2,1-3H3,(H,42,43,45,48)/t33-,35-,36-,40-/m1/s1
SMILES COCCO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6c(NC(=O)c7ccccc7)ncnc56
Nombre IUPAC N-[9-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]metil]-4-hidroxi-3-(2-metoxietoxi)oxolan-2-il]purin-6-il]benzamida
Peso molecular (g/mol) 731.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 731.2955