Learn More
N-benzoil-5'-(di-p-metoxitritil)citidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzoyl-5'-(di-p-methoxytrityl)cytidine |
| CAS | 81246-76-6 |
| Fórmula molecular | C37H35N3O8 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-Benzoyl-5-(Di-P-Methoxytrityl)Cytidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H35N3O8/c1-45-28-17-13-26(14-18-28)37(25-11-7-4-8-12-25,27-15-19-29(46-2)20-16-27)47-23-30-32(41)33(42)35(48-30)40-22-21-31(39-36(40)44)38-34(43)24-9-5-3-6-10-24/h3-22,30,32-33,35,41-42H,23H2,1-2H3,(H,38,39,43,44)/t30-,32-,33-,35-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=NC3=O)NC(=O)c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6 |
| Nombre IUPAC | N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-5-[[bis(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]metil]-3,4-dihidroxioxolan-2-il]-2-oxopirimidin-4-il]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 649.69 |