Learn More
N-Benzoil-3'-O-(4,4'-dimetoxitritil)-2'-deoxiadenosina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449725 1 g 1 g
15469725 250 mg 250 miligramos
15459725 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52306.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 140712-79-4 | C38H35N5O6 | 657.73 g/mol
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-benzoil-3′-O-(4,4′-dimetoxitritil)-2′-deoxiadenosina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140712-79-4
Fórmula molecular C38H35N5O6
Peso molecular (g/mol) 657.73
Número MDL MFCD04972282
Clave InChI LFXBQKFIXWICJR-BLBFAAIZNA-N
Sinónimo n6-benzoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, adenosine,n-benzoyl-3'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-9ci, n-benzoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, n6-bezoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-3'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxyadenosine, n-9-2r,4s,5r-4-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n-9-2r,4s,5r-4-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl purin-6-yl benzamide
PubChem CID 15928822
Nombre IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-4-[bis(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]purin-6-il]benzamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 657.73
Porcentaje de pureza ≥97%