Learn More
MedChemExpress N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine
Código de producto. 16409298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409298 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16409298 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN2380
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
MedChemExpress N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine is a Taxol C-13 Side Chain and crucial for the strong antitumor activity of Taxol.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 285.29 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 132201-33-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.92%
Solubilidad DMSO : ≥ 160 mg/mL (560.83 mM)