Learn More
N-Benzoil-2'-deoxicitidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428927 5 g 5 g
15438927 250 mg 250 miligramos
15418927 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52298.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4836-13-9 | C16H17N3O5 | 331.33 g/mol
Reactant in the synthesis of 2', 5'-Dideoxycytidines and Other Derivatives of 2'-Deoxycytidine, N-Protected 2?-Deoxyribonucleosides(useful for oligonucleotide synthesis), 3?-, 5?-and 3?, 5?-di-O-crotonyl 2?-deoxynucleoside derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4836-13-9
Fórmula molecular C16H17N3O5
Peso molecular (g/mol) 331.33
Número MDL MFCD00010115
Clave InChI MPSJHJFNKMUKCN-OUCADQQQSA-N
Sinónimo n4-benzoyl-2'-deoxycytidine, n-benzoyl-2'-deoxy-cytidine, n-benzoyl-2'-deoxycytidine, cytidine, n-benzoyl-2'-deoxy, cytidine,n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyl-2-deoxy-cytidine, dc-bz, ksc590o7t, n-benzoyl-2/'-deoxycytidine
PubChem CID 9797617
Nombre IUPAC N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-oxopirimidin-4-il]benzamida
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2)=NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-2′-deoxycytidine
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.33
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido