Learn More
N-Benzoil-2'-deoxiadenosina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438937 5 g 5 g
15448937 250 mg 250 miligramos
15428937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52303.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4546-72-9 | Molecular Formula: C17H17N5O4 | Molecular Weight: 355.35 g/mol
Reactant in the synthesis of 2', 5'-Dideoxycytidines and Other Derivatives of 2'-Deoxycytidine. Reactant in the synthesis of Mono- and Diamino Analogues of 2?-Deoxyadenosine, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenine and 9-(2-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)Adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de 2′-dideoxicitidinas, 5′-dideoxicitidinas y otros derivados de la 2′-deoxicitidina. Reactivo en la síntesis de análogos monoaminos y diaminos de 2′-deoxiadenosina, cordicepina, 9-(3-deoxi-α-D-treo-pentofuranosil)-adenina y 9-(2-deoxi-α-D-treo-pentofuranosil)adenina.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente) y metanol (20 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4546-72-9
Fórmula molecular C17H17N5O4
Peso molecular (g/mol) 355.35
Número MDL MFCD00009628
Clave InChI PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
PubChem CID 107558
Nombre IUPAC N-[9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]purin-6-il]benzamida
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
Cantidad 5 g
Sinónimo n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine
Información de solubilidad Soluble in water (slightly),and methanol (20mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.35
Porcentaje de pureza ≥98%